Få mere at vide
L-Isoleucin-tert-butylester hydrochlorid, 98 %
Artikelnummer. 15476268
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15476268 25 g 25g
15466268 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15476268 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59843.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 69320-89-4 | C10H22ClNO2 | 223,74 g/mol
Det bruges som en farmaceutisk industri. t er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som en farmaceutisk industri. t er et
vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Opløselig i
50 mg/ml methanol.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69320-89-4
Molekylær formel C10H22ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 223.74
MDL nummer MFCD00058015
InChI nøgle IFRYMHOZFAPYPJ-HAGKNZRZNA-N
Synonym h-ile-otbu.hcl, l-isoleucine tert-butyl ester hydrochloride, h-ile-otbu hcl, l-isoleucine t-butyl ester hydrochloride, h-ile-otbu hydrochloride, l-isoleucine t-butyl ester hcl, tert-butyl 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, l-isoleucine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, h-ile-obut.hcl, h-ile-otbu??hcl
PubChem CID 11687228
IUPAC navn tert-butyl (2S,3S)-2-amino-3-methylpentanoat;hydrochlorid
SMIL Cl.CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Isoleucine tert-butyl ester hydrochloride
Lineær formel C10H21NO2·HCl
Opløselighedsinformation Opløselig i 50 mg/ml methanol.
Mængde 25 g
Formel vægt 223.74
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof