Få mere at vide
L-Isoleucin tert-butylester hydrochlorid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det bruges som en farmaceutisk industri. t er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Opløselig i
50 mg/ml methanol.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Isoleucine tert-butyl ester hydrochloride |
| Lineær formel | C10H21NO2·HCl |
| Opløselighedsinformation | Soluble in 50mg/ml methanol. |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 223.74 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Fast stof |