Få mere at vide
L-Isoleucin, Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15527964 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15527964 100 g Poly flaske 100g
15537964 1 kg Poly flaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15527964 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 208205
Kemiske identifikatorer
CAS 73-32-5
Molekylær formel C6H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 131.18
MDL nummer MFCD00064222 MFCD00004268
InChI nøgle AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Synonym l-isoleucine, isoleucine, 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, s-isoleucine, s,s-isoleucine, 2s,3s-isoleucine, 2-amino-3-methylvaleric acid, erythro-l-isoleucine, l-+-isoleucine, l-ile
PubChem CID 6306
ChEBI CHEBI:17191
IUPAC navn (2S,3S)-2-amino-3-methylpentansyre
SMIL CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Isoleucine
Emballage Poly flaske
Mængde 100 g
Formel vægt 131.17
Grad Multi-Compendial/USP