Få mere at vide
l-Isoleucine, Millipore™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Isoleucine |
| Smeltepunkt | 279°C to 280°C (Decomposition) |
| CAS | 73-32-5 |
| MDL nummer | MFCD00064222 |
| Synonym | L-Isoleucine, iso-Leucine, Ile, L-Isoleucine |
| Molekylvægt (g/mol) | 131.17 |
| Mængde | 500 g |
| Grad | Research |