Få mere at vide
L-Isoleucin-methylesterhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30395278
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30395278 10 g
1 options
Artikelnummer. 30395278 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI82018010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Isoleucine Methyl Ester Hydrochloride
CAS 18598-74-8
Molekylær formel C7H15NO2 . HCl
Mængde 10 g
Synonym Isoleucine Methyl Ester Hydrochloride, Methyl L-Isoleucinate Hydrochloride, Methyl Isoleucinate Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H15NO2.ClH/c1-4-5(2)6(8)7(9)10-3;/h5-6H,4,8H2,1-3H3;1H/t5-,6-;/m0./s1
SMIL Cl.CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)OC
Molekylvægt (g/mol) 181.66
Formel vægt 181.087