Få mere at vide
L-isoleucin methylester hydrochlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
L-Isoleucin methylester brugt til kemisk syntese. Det kan f.eks. også bruges til at fremstille 3-methyl-2-(4-nitro-imidazol-1-yl)-pentansyre-methylester. Det finder også sin anvendelse som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
L-Isoleucin methylester, der anvendes til kemisk syntese. Det kan f.eks. også bruges til at fremstille 3-methyl-2-(4-nitro-imidazol-1-yl)-pentansyre-methylester. Det finder også sin anvendelse som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i
methanol (50 mg/ml klar, farveløs opløsning).
Bemærkninger
Hygroskopisk. Holdes væk fra oxidationsmidler, vand/fugt. Opbevares under inert atmosfære. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. For at opnå en højere opløselighed opvarmes røret til °37 C og rystes i ultralydsbadet et stykke tid.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | L-Isoleucine methyl ester hydrochloride |
| Smeltepunkt | 98 °C til 100 °C |
| Beilstein | 3595132 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i methanol (50 mg/ml klar, farveløs opløsning). |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 181.66 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Procent renhed | ≥98% |
RUO– Kun brug til forskning
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.