Få mere at vide
L-isoleucin methylester hydrochlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433448
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11433448 1 g 1g
11443448 5 g 5g
11453448 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433448 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17847.03
Request Bulk or Custom Format
L-Isoleucin methylester brugt til kemisk syntese. Det kan f.eks. også bruges til at fremstille 3-methyl-2-(4-nitro-imidazol-1-yl)-pentansyre-methylester. Det finder også sin anvendelse som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-Isoleucin methylester, der anvendes til kemisk syntese. Det kan f.eks. også bruges til at fremstille 3-methyl-2-(4-nitro-imidazol-1-yl)-pentansyre-methylester. Det finder også sin anvendelse som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i
methanol (50 mg/ml klar, farveløs opløsning).
Bemærkninger
Hygroskopisk. Holdes væk fra oxidationsmidler, vand/fugt. Opbevares under inert atmosfære. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. For at opnå en højere opløselighed opvarmes røret til °37 C og rystes i ultralydsbadet et stykke tid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18598-74-8
Molekylær formel C7H16ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 181.66
MDL nummer MFCD00038911
InChI nøgle GGTBEWGOPAFTTH-GEMLJDPKSA-N
Synonym l-isoleucine methyl ester hydrochloride, h-ile-ome.hcl, methyl l-isoleucinate hydrochloride, methyl l-isoleucinate hcl, methyl 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, 2s,3s-methyl 2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, l-isoleucine, methyl ester, hydrochloride, l-isoleucine methyl ester hydrochloride;h-ile-ome.hcl, h-lle-ome.hcl, h-lle-ome?cl
PubChem CID 11171351
IUPAC navn methyl-(2S,3S)-2-amino-3-methylpentanoat;hydrochlorid
SMIL Cl.CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Isoleucine methyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 98°C to 100°C
Beilstein 3595132
Opløselighedsinformation Soluble in methanol (50mg/ml clear,colorless solution).
Mængde 1 g
Formel vægt 181.66
Følsomhed Hygroscopic
Procent renhed ≥98%