Få mere at vide
L-Isoleucine methyl ester hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10832611 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10832611 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10832611 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 434910010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Isoleucine methyl ester hydrochloride
CAS 18598-74-8
Smeltepunkt 96°C to 100°C
Farve Orange to White
Elementær analyse 45.1 to 47.4% C, 7.5 to 7.9% N
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C7H16ClNO2
MDL nummer MFCD00038911
Mængde 1 g
Specifik rotation 27.5
Synonym l-isoleucine methyl ester hydrochloride, h-ile-ome.hcl, methyl l-isoleucinate hydrochloride, methyl l-isoleucinate hcl, methyl 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, 2s,3s-methyl 2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, l-isoleucine, methyl ester, hydrochloride, l-isoleucine methyl ester hydrochloride;h-ile-ome.hcl, h-lle-ome.hcl, h-lle-ome?cl
InChI nøgle GGTBEWGOPAFTTH-GEMLJDPKSA-N
SMIL Cl.CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)OC
IUPAC navn methyl (2S,3S)-2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 181.66
PubChem CID 11171351
Formel vægt 181.66
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder