Få mere at vide
L-Isoleucine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489136
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16489136 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16489136 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0771
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
MedChemExpress L-isoleucine is a nonpolar hydrophobic amino acid. L-Isoleucine is an essential amino acid.
L-isoleucine is a nonpolar hydrophobic amino acid. L-Isoleucine is an essential amino acid.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Isoleucine
CAS 73-32-5
Farve White to Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H13NO2
Opløselighedsinformation H2O : 25 mg/mL (190.59 mM; Need ultrasonic)
SMIL N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 131.17
Mængde 100 mg
Formel vægt 131.17
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism