Få mere at vide
L-Isoleucinethylesterhydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 15411929
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15411929 25 g 25g
15491919 1 g 1g
15401929 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15411929 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64640.14
CAS: 56782-52-6 | C8H18ClNO2 | 195,69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56782-52-6
Molekylær formel C8H18ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 195.69
MDL nummer MFCD09953729
InChI nøgle QQGRWNMNWONMOO-LEUCUCNGSA-N
Synonym l-isoleucine ethyl ester hydrochloride, h-ile-oet.hcl, ethyl l-isoleucinate hydrochloride, l-isoleucine ethyl ester hcl, 2s,3s-ethyl 2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, isoleucine, ethyl ester, hydrochloride, ethyl 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, l-isoleucine ethylester hcl, ksc497o6p, l-isoleucineethylesterhydrochloride
PubChem CID 6453390
SMIL Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)[C@@H](C)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Isoleucine ethyl ester hydrochloride
Farve Hvid
Beilstein 4710859
IUPAC navn ethyl-(2S,3S)-2-amino-3-methylpentanoat;hydrochlorid
Mængde 25 g
Formel vægt 195.69
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver