Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-isoleucin, cellekulturreagens
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Isoleucine |
| Smeltepunkt | ∽287 °C (dekomponering) |
| Farve | Hvid |
| Beilstein | 1721792 |
| Merck Index | 14,5179 |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 131.18 |
| Optisk rotation | +40° (c=5 i 6 N HCl) |
| Grad | Cellekulturreagens |
| Fysisk form | Pulver |