Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-isoleucin, cellekulturreagens
Artikelnummer. 15425319
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15425319 25 g 25g
15435319 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15425319 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J63045.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    505.44 DKK
    420.65 DKK / 25g
    Spare 84.79 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 73-32-5 | C6H13NO2 | 131,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73-32-5
Molekylær formel C6H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 131.18
MDL nummer MFCD00064222 MFCD00004268
InChI nøgle AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Synonym l-isoleucine, isoleucine, 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, s-isoleucine, s,s-isoleucine, 2s,3s-isoleucine, 2-amino-3-methylvaleric acid, erythro-l-isoleucine, l-+-isoleucine, l-ile
PubChem CID 6306
ChEBI CHEBI:17191
IUPAC navn (2S,3S)-2-amino-3-methylpentansyre
SMIL CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Isoleucine
Smeltepunkt ∽287 °C (dekomponering)
Farve Hvid
Beilstein 1721792
Merck Index 14,5179
Mængde 25 g
Formel vægt 131.18
Optisk rotation +40° (c=5 i 6 N HCl)
Grad Cellekulturreagens
Fysisk form Pulver