Få mere at vide
L-Isoleucin, >99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11378939 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. Mængde
11378939 1 kg
1 options
Artikelnummer. 11378939 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210209291
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-02-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Isoleucine
CAS 73-32-5
Farve Hvid
Analyseprocentområde >99%
Molekylær formel C6H13NO2
MDL nummer MFCD00064222 MFCD00004268
Synonym l-isoleucine, isoleucine, 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, s-isoleucine, s,s-isoleucine, 2s,3s-isoleucine, 2-amino-3-methylvaleric acid, erythro-l-isoleucine, l-+-isoleucine, l-ile
InChI nøgle AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
SMIL CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
IUPAC navn (2S,3S)-2-amino-3-methylpentansyre
Molekylvægt (g/mol) 131.18
Mængde 1 kg
PubChem CID 6306
ChEBI CHEBI:17191
Formel vægt 131.2
Procent renhed 1.003
Fysisk form Pulver