Få mere at vide
L-Isoleucin, 99 %, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11491881 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11491881 1 g
11401891 5 g
11411891 25 g
11421891 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11491881 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219468901
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-02-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 73-32-5
Molekylær formel C6H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 131.18
MDL nummer MFCD00064222 MFCD00004268
InChI nøgle AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Synonym l-isoleucine, isoleucine, 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, s-isoleucine, s,s-isoleucine, 2s,3s-isoleucine, 2-amino-3-methylvaleric acid, erythro-l-isoleucine, l-+-isoleucine, l-ile
PubChem CID 6306
ChEBI CHEBI:17191
IUPAC navn (2S,3S)-2-amino-3-methylpentansyre
SMIL CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Isoleucine, 99%
Mængde 1 g
Formel vægt 131.2
Procent renhed 99.4%
Grad Celledyrkning
Fysisk form Krystaller