Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-isoleucin, 99 %
Artikelnummer. 11494684
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494684 50 g 50g
11484684 10 g 10g
11438850 100 g 100g
11404694 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11494684 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A13699.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
L-isoleucin, CAS # 73-32-5, er en forgrenet alifatisk aminosyre, der er en essentiel bestanddel af kosten og bruges også i flere biologiske mekanismer, herunder biosyntese af proteiner.
L-Isoleucin fungerer som en essentiel aminosyre hos mennesker. Det bruges som smagsstof og kosttilskud til fødevarer. Det bruges også som et antipsykotikum. Det bruges som en del af proteiner. Yderligere stimulerer det immunfunktionen og fremmer udskillelsen af flere hormoner. Udover dette bruges det til hæmoglobindannelse og regulering af blodsukker og energiniveauer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•L-isoleucin er en essentiel aminosyre, som organismer ikke er i stand til at syntetisere. Det skal indtages i kosten og kan hovedsageligt findes i kød, fisk, ost, æg, frø og nødder
• L-Isoleucin er en isomer af L-leucin. Det er syntetiseret fra threonin og er en forgrenet hydrofob aminosyre
Anvendelse
•L-isoleucin bruges i flere biologiske mekanismer, herunder at hjælpe sårheling, afgifte nitrogenholdigt affald, stimulere immunforsvaret og fremme hormonsekretion
• L-isoleucin viser antipsykotisk aktivitet
• Det er vigtigt for hæmoglobindannelse og regulering af blodsukker og energiniveauer
• L-isoleucin deltager i proteinsyntesen ved at binde sig til transfer RNA (tRNA) i cellens cytoplasma
• Denne forbindelse spiller også en vigtig rolle som metabolit for flere arter, herunder Saccharomyces cerevisiae, Escherichia coli, planter, alger og mus
• L-isoleucin kan bruges som ingrediens til udvikling af andre essentielle biokemiske komponenter i organismen, hvoraf nogle bruges til energiproduktion og stimulanser i den øvre hjerne
• Det er blevet brugt som et supplement til vedligeholdelsesmedier (DMEM/F-12) til dyrkning af primære hepatocytter
• Det er blevet brugt i kapillær feeder assay til at bestemme forbruget af aminosyrer af Drosophila melanogaster
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73-32-5
Molekylær formel C6H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 131.18
MDL nummer MFCD00064222 MFCD00004268
InChI nøgle AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Synonym l-isoleucine, isoleucine, 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, s-isoleucine, s,s-isoleucine, 2s,3s-isoleucine, 2-amino-3-methylvaleric acid, erythro-l-isoleucine, l-+-isoleucine, l-ile
PubChem CID 6306
ChEBI CHEBI:17191
IUPAC navn (2S,3S)-2-amino-3-methylpentansyre
SMIL CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Isoleucine
Smeltepunkt ∼287 °C (dekomponering)
Analyseprocentområde 99%
Beilstein 1721792
Merck Index 14,5179
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Let opløselig i varm alkohol og varm eddikesyre. Uopløselig i æteren.
Mængde 50 g
Formel vægt 131.18
Optisk rotation +40° (c=5 i 5 N HCl)
Procent renhed 99%