Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-isoleucin, 99 %
Artikelnummer. 10051900 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
Artikelnummer. 10051900
Brand: Thermo Scientific Chemicals 166171000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 73-32-5 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73-32-5
Molekylær formel C6H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 131.18
MDL nummer MFCD00064222 MFCD00004268
InChI nøgle AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Synonym l-isoleucine, isoleucine, 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, s-isoleucine, s,s-isoleucine, 2s,3s-isoleucine, 2-amino-3-methylvaleric acid, erythro-l-isoleucine, l-+-isoleucine, l-ile
PubChem CID 6306
ChEBI CHEBI:17191
IUPAC navn (2S,3S)-2-amino-3-methylpentansyre
SMIL CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Isoleucine
Smeltepunkt 284.0°C to 286.0°C
Farve Hvid
Chlorid 500ppm max.
Tungmetaller (som Pb) 20ppm max.
Infrarødt spektrum Authentic
Jern (Fe) 30ppm max.
Analyseprocentområde 99%
Tab ved tørring 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Emballage Plastflaske
Lineær formel C2H5CH(CH3)CH(NH2)CO2H
Rester efter tænding 0.3% max.
Beilstein 04, 454
Specifik rotation + 41.00
Sulfat 300ppm max.
Merck Index 15, 5225
Opløselighedsinformation Solubility in water: 41.2g/L (50°C). Other solubilities: soluble in mineral acids, practically insoluble in alcohol, insoluble in ether
Sublimationspunkt 168.0 °C
Specifik rotationstilstand +41° (20°C c=4,6N HCl)
Mængde 100 g
Formel vægt 131.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller