Få mere at vide
L-Isoleucine-2-d1, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Isoleucine-2-d1 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1/i5D |
| Formel vægt | 132.101 |