missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-Isoleucine-2-d1, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Isoleucine-2-d1 |
| CAS | 127290-60-2 |
| Molekylær formel | C6 D H12 N O2 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | L-Isoleucine-2-d1, L-Isoleucine-2-d (9 CI, ACI), L-Isoleucine-2-D, (2 S,3 S)-2-Amino-3-methylpentanoic-2-d acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5 H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1/i5D |
| SMIL | [2 H][C@](N)([C@@H](C)CC)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2 S,3 S)-2-amino-2-deuterio-3-methylpentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.179 |
| Formel vægt | 132.101 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?