Få mere at vide
L-Iso-Leucine, 99%, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10132150 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10132150 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10132150 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. L/1822/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 284°C
CAS 73-32-5
pH 5.5 to 6.5
Farve White
Molekylær formel C6H13NO2
Emballage Plastic Powder Jar
MDL nummer MFCD00064222 MFCD00004268
Synonym l-isoleucine, isoleucine, 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, s-isoleucine, s,s-isoleucine, 2s,3s-isoleucine, 2-amino-3-methylvaleric acid, erythro-l-isoleucine, l-+-isoleucine, l-ile
InChI nøgle AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
SMIL CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
IUPAC navn (2S,3S)-2-amino-3-methylpentanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 131.18
Mængde 25 g
PubChem CID 6306
ChEBI CHEBI:17191
Formel vægt 131.17g/mol
Fysisk form Powder