Få mere at vide
L-Iduronic Acid Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Iduronic Acid, Sodium Salt |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O7.Na/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h1-5,8-11H,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3+,4-,5+;/m0./s1 |
| Procent renhed | >95% |