Få mere at vide
L-idose (0.145M solution), TRC
Artikelnummer. 30179576
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179576 5 mg
30179536 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30179576 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI1750605MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5934-56-5
Molekylær formel C6 H12 O6
Molekylvægt (g/mol) 180.16
Synonym L-Idose, Idose, L- (8CI)
IUPAC navn (2R,3S,4R,5S)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMIL OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Idose
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4-,5+,6+/m0/s1
Formel vægt 180.0633
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) L-Idose 0.145M