missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-ido Miglustat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-ido Miglustat |
| CAS | 305379-00-4 |
| Molekylær formel | C10 H21 N O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (2S,3R,4R,5S)-1-Butyl-2-(hydroxymethyl)-3,4,5-piperidinetriol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H21NO4/c1-2-3-4-11-5-8(13)10(15)9(14)7(11)6-12/h7-10,12-15H,2-6H2,1H3/t7-,8-,9+,10+/m0/s1 |
| SMIL | CCCCN1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1CO |
| IUPAC navn | (2S,3R,4R,5S)-1-butyl-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 219.278 |
| Formel vægt | 219.1471 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?