missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-Iditol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Iditol |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+/m0/s1 |
| Formel vægt | 182.079 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?