Få mere at vide
L-Iditol Hexaacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Iditol Hexaacetate |
| CAS | 13443-46-4 |
| Molekylær formel | C18 H26 O12 |
| Mængde | 200 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H26O12/c1-9(19)25-7-15(27-11(3)21)17(29-13(5)23)18(30-14(6)24)16(28-12(4)22)8-26-10(2)20/h15-18H,7-8H2,1-6H3/t15-,16-,17+,18+/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)OC[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H](COC(=O)C)OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(2S,3R,4R,5S)-2,3,4,5,6-pentaacetyloxyhexyl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 434.39 |
| Formel vægt | 434.1424 |