Få mere at vide
L-idarsyre dinatriumsalt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Idaric Acid Disodium Salt |
| Molekylær formel | C6 H8 Na2 O8 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O8.2Na/c7-1(3(9)5(11)12)2(8)4(10)6(13)14;;/h1-4,7-10H,(H,11,12)(H,13,14);;/q;2*+1/p-2/t1-,2-,3+,4+;;/m0../s1 |
| SMIL | O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Na])[C@@H](O)C(=O)O[Na] |
| IUPAC navn | [(2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxo-6-sodiooxyhexanoyl]oxynatrium |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.102 |
| Formel vægt | 254.001 |