Få mere at vide
L-Idaric-1,4-lactone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Idaric-1,4-lactone |
| CAS | 80876-59-1 |
| Molekylær formel | C6 H8 O8 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O8/c7-1-2(8)6(13,14-5(1)12)3(9)4(10)11/h1-3,7-9,13H,(H,10,11)/t1-,2-,3+,6+/m1/s1 |
| SMIL | O[C@@H](C(=O)O)[C@@]1(O)OC(=O)[C@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC navn | (2R)-2-hydroxy-2-[(2S,3R,4R)-2,3,4-trihydroxy-5-oxooxolan-2-yl]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.12 |
| Formel vægt | 208.0219 |