Få mere at vide
L-Hydroxyprolylglycine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Hydroxyprolylglycine |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12N2O4/c10-4-1-5(8-2-4)7(13)9-3-6(11)12/h4-5,8,10H,1-3H2,(H,9,13)(H,11,12)/t4-,5+/m1/s1 |
| Formel vægt | 188.0797 |