Få mere at vide
L-Hydroxyproline,BioReagent, suitable for cell culture, MedChemExpress
Artikelnummer. 16460508
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
16460508 5 g
1 options
Artikelnummer. 16460508 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY40135
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
MedChemExpress L-Hydroxyproline, one of the hydroxyproline (Hyp) isomers, is a useful chiral building block in the production of many pharmaceuticals.
L-Hydroxyproline, one of the hydroxyproline (Hyp) isomers, is a useful chiral building block in the production of many pharmaceuticals.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Hydroxyproline,BioReagent, suitable for cell culture
CAS 51-35-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C5H9NO3
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation H2O : 50 mg/mL (381.30 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)[C@H](C1)NC[C@@H]1O
Molekylvægt (g/mol) 131.13
Formel vægt 131.13
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism