Få mere at vide
L-Hydroxyproline, for Biochemistry, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10356280 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10356280 5 g Plastic powder jar 5g
1 options
Artikelnummer. 10356280 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. H/2415/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 51-35-4
Smeltepunkt 274°C
Farve White
pH 6
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel C5H9NO3
MDL nummer 64320
Mængde 5 g
Synonym trans-4-hydroxy-l-proline, hydroxyproline, l-hydroxyproline, 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, 4-hydroxy-l-proline, l-4-hydroxyproline, hydroxy-l-proline, trans-4-hydroxyproline, h-hyp-oh, hypro
InChI nøgle PMMYEEVYMWASQN-DMTCNVIQSA-N
SMIL C1C(CNC1C(=O)O)O
IUPAC navn (2S,4R)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 131.131
PubChem CID 5810
ChEBI CHEBI:18095
Formel vægt 131.13g/mol
Fysisk form Powder