Få mere at vide
L-Homoserine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16419316
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16419316 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16419316 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW002292
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress L-Homoserine is a non - protein amino acid, which is an important biosynthetic intermediate of threonine, methionine and lysine.
L-Homoserine is a non - protein amino acid, which is an important biosynthetic intermediate of threonine, methionine and lysine.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Homoserine
CAS 672-15-1
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C4H9NO3
Opløselighedsinformation DMSO : 1.47 mg/mL (12.34 mM; Need ultrasonic)
SMIL N[C@H](C(O)=O)CCO
Molekylvægt (g/mol) 119.12
Mængde 100 mg
Formel vægt 119.12
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism