Få mere at vide
L-homoserin-lacton, hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30391112
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30391112 50 g
1 options
Artikelnummer. 30391112 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH61510050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Homoserine Lactone, Hydrochloride
CAS 2185-03-7
Molekylær formel C4 H7 N O2 . Cl H
Mængde 50 g
Synonym 2(3H)-Furanone, 3-aminodihydro-, hydrochloride (1:1), (3S)-, 2(3H)-Furanone, 3-aminodihydro-, hydrochloride, (3S)- (9CI), 2(3H)-Furanone, 3-aminodihydro-, hydrochloride, (S)-, (3S)-3-Aminodihydro-2(3H)-furanone hydrochloride, (S)-Homoserine lactone hydrochloride, L-Homoserine lactone hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C4H7NO2.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H/t3-;/m0./s1
SMIL Cl.N[C@H]1CCOC1=O
IUPAC navn (3S)-3-aminooxolan-2-one; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 137.56
Formel vægt 137.0244