Få mere at vide
L-homoserin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338805
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338805 250 mg 250mg
11318805 1 g 1g
11328805 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11338805 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12427.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 672-15-1 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
L-Homoserin bruges i biosyntesen af methionin, threonin og isoleucin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-Homoserin bruges i biosyntesen af methionin, threonin og isoleucin.
Opløselighed
Opløseligt i vand (1100 mg/ml ved 30 °C) og methanol (sparsomt). Uopløseligt i ethanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 672-15-1
Molekylær formel C4H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 119.12
MDL nummer MFCD00063090
InChI nøgle UKAUYVFTDYCKQA-VKHMYHEASA-N
Synonym l-homoserine, homoserine, s-2-amino-4-hydroxybutanoic acid, 2s-2-amino-4-hydroxybutanoic acid, h-hoser-oh, s-2-amino-4-hydroxybutyric acid, homoserine van, 2-amino-4-hydroxybutyric acid, s-homoserine, unii-6ka95x0ivo
PubChem CID 12647
ChEBI CHEBI:15699
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-hydroxybutansyre
SMIL C(CO)C(C(=O)O)N
Specifica
Kemisk navn eller materiale L-Homoserine
Smeltepunkt ∽203°C (decomposition)
Beilstein 1721681
Merck Index 14,4739
Opløselighedsinformation Soluble in water (1100mg/ml at 30°C),and methanol (Sparingly). Insoluble in ethanol.
Mængde 250 mg
Formel vægt 119.12
Optisk rotation −9° (c=2 in Water)
Procent renhed 99%
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.