Få mere at vide
L-homoserin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318805
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 11318805
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L12427.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 672-15-1 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
L-Homoserin bruges i biosyntesen af methionin, threonin og isoleucin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-Homoserin bruges i biosyntesen af methionin, threonin og isoleucin.
Opløselighed
Opløseligt i vand (1100 mg/ml ved 30 °C) og methanol (sparsomt). Uopløseligt i ethanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 672-15-1
Molekylær formel C4H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 119.12
MDL nummer MFCD00063090
InChI nøgle UKAUYVFTDYCKQA-VKHMYHEASA-N
Synonym l-homoserine, homoserine, s-2-amino-4-hydroxybutanoic acid, 2s-2-amino-4-hydroxybutanoic acid, h-hoser-oh, s-2-amino-4-hydroxybutyric acid, homoserine van, 2-amino-4-hydroxybutyric acid, s-homoserine, unii-6ka95x0ivo
PubChem CID 12647
ChEBI CHEBI:15699
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-hydroxybutansyre
SMIL C(CO)C(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Homoserine
Smeltepunkt ∽203°C (decomposition)
Beilstein 1721681
Merck Index 14,4739
Opløselighedsinformation Soluble in water (1100mg/ml at 30°C),and methanol (Sparingly). Insoluble in ethanol.
Mængde 1 g
Formel vægt 119.12
Optisk rotation −9° (c=2 in Water)
Procent renhed 99%