Få mere at vide
L-Homopropargylglycine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Homopropargylglycine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO2/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h1,5H,3-4,7H2,(H,8,9)/t5-/m0/s1 |
| Mængde | 1 mg |
| Formel vægt | 127.0633 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |