Få mere at vide
L-β - Homoprolinhydrochlorid, 98% , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10745915 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10745915 1 g Glasflaske 1g
10535144 250 mg Glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10745915 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 426170010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 53912-85-9 | C6H12ClNO2 | 165.617 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53912-85-9
Molekylær formel C6H12ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 165.617
MDL nummer MFCD07363484
InChI nøgle VQDACVOAOJQTPR-JEDNCBNOSA-N
Synonym s-2-pyrrolidin-2-yl acetic acid hydrochloride, l-beta-homoproline hydrochloride, l-beta-homoproline hcl, 2-2s-pyrrolidin-2-yl acetic acid hydrochloride, 2-pyrrolidineacetic acid, hydrochloride, 2s, s-2-2-pyrrolidinyl acetic acid hydrochloride, s-3-pyrrolidinecarboxylic acid hydrochloride, 2s-pyrrolidin-2-ylacetic acid hydrochloride, l-beta-homoproline-hcl, s-3-pyrrol-idinecarboxylic acid hydrochloride
PubChem CID 2761540
IUPAC navn 2-[(2S)-pyrrolidin-2-yl]eddikesyre;hydrochlorid
SMIL C1CC(NC1)CC(=O)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-β-Homoproline hydrochloride
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
NMR Consistent with structure
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Specifik rotation +31° to +35° (20°C, 589nm) (c=1, H2O)
Mængde 1 g
Formel vægt 165.62
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-beta-Homoproline hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.