missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-Homophenylalanine, TRC

Artikelnummer. 30405659
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30405659 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30405659 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH6005002.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Kemisk navn eller materiale L-Homophenylalanine
CAS 943-73-7
Molekylær formel C10 H13 N O2
Mængde 2.5 g
Synonym Benzenebutanoic acid, α-amino-, (αS)-, Benzenebutanoic acid, α-amino-, (S)-, Butyric acid, 2-amino-4-phenyl-, L- (8CI), (αS)-α-Aminobenzenebutanoic acid, (+)-(S)-Homophenylalanine, (+)-Homophenylalanine, (+)-L-Homophenylalanine, (2S)-2-Amino-4-phenylbutanoic acid, (S)-Homophenylalanine, L-2-Amino-4-phenylbutyric acid, L-Benzylalanine, L-Homophenylalanine, L-γ-Phenylbutyrine, (2S)-2-Amino-4-phenylbutanoic acid
InChI formel InChI=1S/C10H13NO2/c11-9(10(12)13)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1
SMIL N[C@@H](CCc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-phenylbutanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 179.22
Formel vægt 179.0946
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.