Få mere at vide
L-Homophenylalanine Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Homophenylalanine Methyl Ester |
| CAS | 106860-17-7 |
| Molekylær formel | C11H15NO2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (S)-α-Aminobenzenebutanoic Acid Methyl Ester, (αS)-α-Aminobenzenebutanoic Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO2/c1-14-11(13)10(12)8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7-8,12H2,1H3/t10-/m0/s1 |
| SMIL | COC([C@@H](N)CCC1=CC=CC=C1)=O |
| IUPAC navn | methyl (S)-2-amino-4-phenylbutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.24 |
| Formel vægt | 193.11 |