missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-Homophenylalanine, 98%

Artikelnummer. 11332359
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11332359 1 g 1g
11342359 5 g 5g
11352359 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11332359 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27295.03
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 943-73-7 | C10H13NO2 | 179.22 g/mol

L-Homophenylalanin bruges som en forløber i den farmaceutiske industri til fremstilling af angiotensin-konverterende enzym (ACE ) og R-(-)-homophenylalanin-ethylester. Det er også involveret i syntesen af NEPA [(S,S)-N-(1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl)alanin], som er et nøglemellemprodukt til fremstilling af ACE-hæmmere: enalapril, delapril, quinapril og ramipril. Det fungerer som et antitumorreagens.

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

Anvendelser
L-Homophenylalanin bruges som en forløber i den farmaceutiske industri til fremstilling af angiotensin-konverterende enzym (ACE ) og R-(-)-homophenylalanin-ethylester. Det er også involveret i syntesen af NEPA [(S,S)-N-(1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl)alanin], som er et nøglemellemprodukt til fremstilling af ACE-hæmmere: enalapril, delapril, quinapril og ramipril. Det fungerer som et antitumorreagens.

Opløselighed Opløselig i fortyndet
vandig syre.

Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 943-73-7
Molekylær formel C10H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 179.22
MDL nummer MFCD00002619
InChI nøgle JTTHKOPSMAVJFE-VIFPVBQESA-N
Synonym l-homophenylalanine, homophenylalanine, s-2-amino-4-phenylbutanoic acid, s-2-amino-4-phenylbutyric acid, 2s-2-amino-4-phenylbutanoic acid, homophenylalanine, l, h-hophe-oh, +-2-amino-4-phenylbutyric acid, l-homophe
PubChem CID 2724505
ChEBI CHEBI:43103
SMIL N[C@@H](CCC1=CC=CC=C1)C(O)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-Homophenylalanine
Smeltepunkt >300°C
Opløselighedsinformation Soluble in dilute aqueous acid.
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-phenylbutansyre
Mængde 1 g
Formel vægt 179.22
Optisk rotation +45° (c=1 in 3N HCl)
Procent renhed 98%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.