Få mere at vide
L-Homoglutamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Homoglutamine |
| CAS | 7433-32-1 |
| Molekylær formel | C6 H12 N2 O3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N2O3/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h4H,1-3,7H2,(H2,8,9)(H,10,11)/t4-/m0/s1 |
| SMIL | N[C@@H](CCCC(=O)N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2,6-diamino-6-oxohexanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.17 |
| Formel vægt | 160.0848 |