Få mere at vide
L-Homocystine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Homocystine |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16N2O4S2/c9-5(7(11)12)1-3-15-16-4-2-6(10)8(13)14/h5-6H,1-4,9-10H2,(H,11,12)(H,13,14)/t5-,6-/m0/s1 |
| Formel vægt | 268.0551 |