Få mere at vide
L-Homocysteinesulfinic Acid, TRC
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | L-Homocysteinesulfinic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO4S/c5-3(4(6)7)1-2-10(8)9/h3H,1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1 |
| Mængde | 5 mg |
| Formel vægt | 167.0252 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |