missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-Homocysteine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Homocysteine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2S/c5-3(1-2-8)4(6)7/h3,8H,1-2,5H2,(H,6,7)/t3-/m0/s1 |
| Mængde | 500 mg |
| Formel vægt | 135.0354 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?