Få mere at vide
L-Homocysteine thiolactone hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
L-Homocysteine thiolactone hydrochloride is an intramolecular thioester of homocysteine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Homocysteine thiolactone hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 31828-68-9 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C4H8ClNOS |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Opløselighedsinformation | H2O : ≥ 23 mg/mL (149.71 mM) |
| SMIL | N[C@@H](CCS1)C1=O.Cl |
| Vis mere |