Få mere at vide
L-Homocysteine-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Homocysteine-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2S/c5-3(1-2-8)4(6)7/h3,8H,1-2,5H2,(H,6,7)/t3-/m0/s1/i1D2,2D2 |
| Mængde | 25 mg |
| Formel vægt | 139.0605 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |