Learn More
L-Homoarginine Hydrochloride, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | L-Homoarginine, Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16N4O2.ClH/c8-5(6(12)13)3-1-2-4-11-7(9)10;/h5H,1-4,8H2,(H,12,13)(H4,9,10,11);1H/t5-;/m0./s1 |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 224.104 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |