Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L(+)-homoargininhydrochlorid, 98 %
Artikelnummer. 10499260 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10499260 1 g Glasflaske 1g
10553341 5 g Glasflaske 5g
15179203 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10499260 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 169090010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1483-01-8 | C7H16N4O2·HCl | 224.69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1483-01-8
Molekylær formel C7H16N4O2·HCl
Molekylvægt (g/mol) 224.69
MDL nummer MFCD00012622
InChI nøgle YMKBVNVCKUYUDM-JEDNCBNOSA-N
Synonym l-homoarginine hydrochloride, s-2-amino-6-guanidinohexanoic acid hydrochloride, l +-homoarginine hydrochloride, h-homoarg-oh.hcl, l-homoarginine hcl, l-+-homoarginine hydrochloride, h-homoarg-oh, h-dl-hcit-oh, h-homoarg-oh hcl, h-har-oh hcl
PubChem CID 2723930
IUPAC navn (2S)-2-amino-6-(diaminomethylidenamino)hexansyre;hydrochlorid
SMIL C(CCN=C(N)N)CC(C(=O)O)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(+)-Homoarginine hydrochloride
Navn note 99+%
Smeltepunkt 213.0°C to 215.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NC(=NH)NH(CH2)4CH(NH2)CO2H·HCl
Mængde 1 g
Specifik rotationstilstand +18.00 (20.00°C c=1,1N HCl)
Specifik rotation + 18.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: 50mg/mL
Formel vægt 224.69
Procent renhed 98%
Fysisk form Granulært pulver