Få mere at vide
L-Homoarginine hydrochloride, 98%
Artikelnummer. 11317189
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11317189 1 g 1g
11327189 5 g 5g
11337189 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11317189 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27387.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1483-01-8 | C7H17ClN4O2 | 224.689 g/mol
En hæmmer af alkaliske fosfatase-isoenzymer. Det er også en hæmmer af cellulær transport af arginin af en natrium-uafhængig højaffinitet y+ transporter. Substitutionen af homoarginin med arginin eller lysin gør proteiner resistente over for proteolyse af trypsin. Argininrester er ofte placeret i de aktive centre af proteiner og enzymer. Udskiftning af disse argininer med homoarginin kan belyse proteinfunktion og strukturelle krav.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
En hæmmer af alkaliske fosfatase-isoenzymer. Det er også en hæmmer af cellulær transport af arginin af en natrium-uafhængig højaffinitet y+ transporter. Substitutionen af homoarginin med arginin eller lysin gør proteiner resistente over for proteolyse af trypsin. Argininrester er ofte placeret i de aktive centre af proteiner og enzymer. Udskiftning af disse argininer med homoarginin kan belyse proteinfunktion og strukturelle krav.
Opløselighed Opløseligt i
vand (50 mg/ml).
Noter
Fugtfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Afkølet (2-7 °C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1483-01-8
Molekylær formel C7H17ClN4O2
Molekylvægt (g/mol) 224.689
MDL nummer MFCD00012622
InChI nøgle YMKBVNVCKUYUDM-JEDNCBNOSA-N
Synonym l-homoarginine hydrochloride, s-2-amino-6-guanidinohexanoic acid hydrochloride, l +-homoarginine hydrochloride, h-homoarg-oh.hcl, l-homoarginine hcl, l-+-homoarginine hydrochloride, h-homoarg-oh, h-dl-hcit-oh, h-homoarg-oh hcl, h-har-oh hcl
PubChem CID 2723930
IUPAC navn (2S)-2-amino-6-(diaminomethylidenamino)hexansyre;hydrochlorid
SMIL C(CCN=C(N)N)CC(C(=O)O)N.Cl
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale L-Homoarginine hydrochloride
Smeltepunkt 213°C to 215°C
Beilstein 4016621
Opløselighedsinformation Soluble in water(50mg/mL).
Mængde 1 g
Formel vægt 224.69
Optisk rotation +18° (c=1 in 1N HCl)
Procent renhed ≥98%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.