Få mere at vide
L-histidinol dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30394929
Skift visning
Mængde:
10 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30394929 1 g
30390916 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30394929 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH4563001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1596-64-1
Molekylær formel C6 H11 N3 O . 2 Cl H
Molekylvægt (g/mol) 214.09
Synonym (βS)-β-Amino-1H-imidazole-5-propanol Hydrochloride, L-(-)-Histidinoldihydrochloride, (S)-Histidinol Dihydrochloride
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propan-1-ol; dihydrochlorid
SMIL Cl.Cl.N[C@H](CO)Cc1c[nH]cn1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Histidinol dihydrochloride
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H11N3O.2ClH/c7-5(3-10)1-6-2-8-4-9-6;;/h2,4-5,10H,1,3,7H2,(H,8,9);2*1H/t5-;;/m0../s1
Formel vægt 213.0436