Få mere at vide
L(-)-Histidinol dihydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 10482611 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10482611 1 g 1g
10297023 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10482611 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 228830010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    932.85 DKK
    839.65 DKK / 1g
    Spare 93.20 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 1596-64-1 | C6H13Cl2N3O | 214,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1596-64-1
Molekylær formel C6H13Cl2N3O
Molekylvægt (g/mol) 214.09
MDL nummer MFCD00078058
InChI nøgle FRCAFNBBXRWXQA-XRIGFGBMSA-N
Synonym l-histidinol dihydrochloride, l---histidinol dihydrochloride, beta-aminoimidazole-4-propanol dihydrochloride, l-histidinol 2 hcl, s-2-amino-3-4-imidazolyl propanol dihydrochloride, l--histidinol 2hcl, imidazole-4-propanol, beta-amino-, dihydrochloride, s-beta-amino-1h-imidazole-4-propanol dihydrochloride, s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propan-1-ol dihydrochloride, 1h-imidazole-4-propanol, beta-amino-, dihydrochloride, s-9ci
PubChem CID 197743
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(lH-imidazol-5-yl)propan-1-ol;dihydrochlorid
SMIL C1=C(NC=N1)CC(CO)N.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(-)-Histidinol dihydrochloride
Infrarødt spektrum Autentisk
Farve Hvid til beige
Emballage Glasflaske
Specifik rotation −3.00
Specifik rotationstilstand −3° (24 °C c=2,H2O)
Smeltepunkt 193,0 °C til 199,0 °C
Mængde 1 g
Fysisk form Krystallinsk pulver
Analyseprocentområde 99%
Formel vægt 214.1
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(-)-Histidinol dihydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.