Få mere at vide
L-Histidine (White Crystals or Crystalline Powder), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10254823
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10254823 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 10254823 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP382100
Antal Pris
1 446.40 DKK / 100g
10 404.25 DKK / 100g
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This amino acid is suitable for use in tissue culture systems requiring additives.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Histidine
Smeltepunkt 282°C
Ammonium 0.02% max.
CAS 71-00-1
Arsen (As) 1ppm max.
pH 7.0 to 8.5
Farve White
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Antændelsesrest 0.10% max.
Identifikation Pass Test
Analyseprocentområde 98.5 to 101.0 %
Tab ved tørring 0.20% max.
Molekylær formel C6H9N3O2
Emballage Glass Bottle
MDL nummer MFCD00064315
Specifik rotation 12.0 to 13.0° (+ or -)
Merck Index 15, 4758
Opløsningstilstand (%T) 98.0% min.
Synonym l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
Alpha vektor Histidine
InChI nøgle HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
SMIL NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
IUPAC navn 2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 155.16
Mængde 100 g
PubChem CID 6274
ChEBI CHEBI:15971
Formel vægt 155.16
Procent renhed 98.5 to 101.0%
Fysisk form Solid